Learn More
WTW™ Elettrodi ORP SenTix™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10031211
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) gambo unitSize
10031211 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10031211 Fornitore WTW™ N. del fornitore 103648
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Different metal electrodes to adapt to measured substance, Platinum ORP electrodes are suitable for the most varied applications: strongly oxidizing solutions, argentometry and much more.
  • Platinum, gold or silver ORP electrodes - suitable for the most varied applications: strongly oxidizing solutions, argentometry and much more
  • Different metal electrodes to adapt to measured substance
  • Plug head electrodes for universal use
  • Ag/AgCl reference system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Asta in vetro, membrana in ceramica, sensore in platino
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo ORP SenTix™
Da utilizzare con (apparecchiatura) ORP Measurement meter
Modello SenTix™ ORP
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema metrico) gambo 120 mm