Learn More
WTW™ SenTix™ ORP-T 900-P Electrode
Codice prodotto. 15727397
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15727397 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15727397 Fornitore WTW™ N. del fornitore 103763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    311.02€ / pezzi 1
    Risparmia 29.98€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
The WTW™ SenTix™ ORP-T 900-P is a universal platinum ORP electrode for multiple routine laboratory measurement of oxidation or reduction potentials in aqueous solutions.
  • Platinum IDS ORP electrode with liquid electrolyte and glass shaft, temperature sensor and ceramic junction
  • For routine laboratory ORP measurements in aqueous solutions
  • Wireless IDS capability to 100 m with secure measurement values via signal processing in the actual sensor
  • Integrated temperature sensor (NTC 30 kOhm) for precise value documentation
  • Best possible GLP support through documentation of the sensor data
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Platinum sensor
Giunzione Ceramic
Materiale Vetro
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Da utilizzare con (applicazione) General Laboratory Applications
Include Plug head for AS/IDS-x cables or wireless modules IDS WLM-S
Riferimento interno KCl 3 mol/L
Intervallo ORP -1250.0 to +1250.0 mV
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm