Learn More
WTW™ SenTix™ Special pH Electrodes
Descrizione
- Adaptation to the sample consistency by special glass membranes
- Optimal measuring accuracy by adapted diaphragm technique
- Available for either low-conducting samples or for emulsions
Specifica
Specifica
| Descrizione | For low-conducting samples, S7 plug head |
| Tipi di connettore | Testa a spina |
| Materiale | Asta in vetro, diaframma tagliato |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0 - 60 °C |
| Tipo | Elettrodo pH speciale SenTix™ PLUS |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pHmetro Vario |
| Include | Connettore elettrodo BNC, DIN |
| Modello | HW SenTix™ |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0 - 60 °C |
| Vedi altri risultati |