Learn More
BD Sentry™ Safety Lancet
Codice prodotto. 16611592
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16611592 Green pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16611592 Fornitore BD N. del fornitore 369523
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Allows for quick and safe blood collection from the fingertip
  • Activated by the push of a button
  • Mechanism to prevent reuse and needlestick injuries
  • Easy disposal in sharps containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Green
Profondità (sistema metrico) ago 1.8 mm
Monouso Single-use
Calibro dell'ago 23G
Quantità confezione 100/Pk.