Learn More
Sepantronium bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490037
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490037 50 mg 50mg
16453648 10 mg 10mg
16416387 5 mg 5mg
16414736 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16490037 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10194
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Sepantronium bromide
CAS 781661-94-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H19BrN4O3
Quantità 50 mg
Sinonimo YM-155
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (225.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (112.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C(C3=CC=CC=C31)=O)[N+](CC4=NC=CN=C4)=C(C)N2CCOC.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 443.29
Peso formulazione 443.29
Percent Purity 96.49%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only