missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glassco Laboratory Equipments Separating Funnel Pear Shape, Bore Size: 6

Codice prodotto. 32210071
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
32210071 1 L pezzi 6
32210070 2 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32210071 Fornitore Glassco Laboratory Equipments N. del fornitore EU152.202.06
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Equipped with PTFE stopcock and PE stopper.

  • Complies with ISO 4800 Standard
  • Without Graduation
  • N/S: 29/32
  • White printing
  • 3.3 Boro Glass
  • Chemical resistant

Specifica

Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Graduato No
Numero giunto 29/32
Product Type Pear-shaped Separatory Funnel
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.