Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels with Glass Plug
Codice prodotto. 10316221
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10316221 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10316221 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04030073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    183.21€ / pezzi 1
    Risparmia 97.79€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 15-10-2026
Made from Borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping Funnels with Glass Plug are fitted with a stopcock and are excellent for transferring fluids.
  • NS Socket and PE stopper
  • Without scale, with glass plug
  • Inscription label
  • Borosilicate glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Dimensione del poro 6.0 mm bore
Quantità 1
Stopper Material Polyethylene