Learn More
Witeg™ Separatory Funnel, Pear-Shaped
Codice prodotto. 31781879
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
2000 mL
Valvola di chiusura:
ST 29/32
Graduato:
No
Descrizione:
Bore size 2.5mm
Bore size 6.3mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Valvola di chiusura Graduato Descrizione Dimensione della confezione
31781879 250 mL ST 29/32 No Bore size 2.5mm pezzi 2
11837830 250 mL ST 29/32 No Bore size 2.5mm -
10408813 2000 mL ST 29/32 No Bore size 6.3mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31781879 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 2 647 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.24€
    85.85€ / pezzi 2
    Risparmia 14.39€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Use this funnel to separate the components of a liquid-liquid mixture. Witeg™ Separatory Funnel, Pear-Shaped is designed with resistant materials.
  • Ungraduated.
  • Pear-shaped.
  • Separates liquid mixtures.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Descrizione Bore size 2.5mm
Graduato No
Valvola di chiusura ST 29/32
Stopper Material ST-PE 29/32