Learn More
Cytiva Sephacryl™ S-200 High Resolution Media
Codice prodotto. 11570784 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
750mL
Dimensione della confezione:
750mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11570784 750mL 750mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11570784 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17058401
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix for fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides and other macromolecules
Chromatography media offer good recovery and low nonspecific adsorption. Enable gel filtration at laboratory and industrial scale, and may be purchased in prepacked columns.
  • For purifying antibodies, and serum and mid-size proteins
  • Excellent purification over a wide molecular weight range
  • High reproducibility due to long-term chemical and physical stability
  • High flow rates and recoveries
  • Well-suited to industrial-scale use
  • Storage conditions: 20% ethanol; 4° to 30°C
  • Available in a variety of selectivities and volumes
Chemical Stability (stable in all common buffers):
  • 1M acetic acid, 8M urea
  • 6M guanidine-HCl, 1% SDS
  • 2M NaCl, 24% ethanol
  • 30% propanol, 30% acetonitrile
  • 0.5M NaOH (for cleaning)
pH Stability
  • 3 to 11 (long-term and working)
  • 2 to 13 (short-term)
Physical Stability:
  • Negligible volume variation due to changes in pH or ionic strength
  • Autoclavability: At 121°C, pH 7 for 30 minutes (gel only)
  • Antimicrobial agent: 20% ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 750mL
Portata >150 cm/hr.
Dimensione particelle 25 to 75 μm
Volume letto 19 to 230L
Product Type Sephacryl HR Media
Formato Solid Spherical Bead
Diametro (sistema metrico) interno 40 to 140cm
Da utilizzare con (applicazione) Allow fast and reproducible purification of antibodies, serum proteins and mid-size proteins by gel filtration at laboratory and industrial scale
Altezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Altezza (sistema metrico) 15cm
Pressione max 100kPa
Intervallo di pH 3 to 11
Support Type Allyl Dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
Tipo di campione Antibodies, serum and mid-size proteins
Content And Storage 4° to 30°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sephacryl S-200 High Resolution, 750 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.