Learn More
Cytiva Sephacryl™ S-400 High Resolution Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
150mL
Dimensione della confezione:
150mL
Descrizione
Chromatography media offer good recovery and low nonspecific adsorption. Enable gel filtration at laboratory and industrial scale, and may be purchased in prepacked columns.
- For separating polysaccharides, macromolecules with extended structures, and small plasmids
- Excellent purification over a wide molecular weight range
- High reproducibility due to long-term chemical and physical stability
- High flow rates and recoveries
- Well-suited to industrial-scale use
- Storage conditions: 20% ethanol; 4° to 30°C
- Available in a variety of selectivities and volumes
Chemical Stability (stable in all common buffers):
- 1M acetic acid, 8M urea
- 6M guanidine-HCl, 1% SDS
- 2M NaCl, 24% ethanol
- 30% propanol, 30% acetonitrile
- 0.5M NaOH (for cleaning)
- 3 to 11 (long-term and working)
- 2 to 13 (short-term)
- Negligible volume variation due to changes in pH or ionic strength
- Autoclavability: At 121°C, pH 7 for 30 minutes (gel only)
- Antimicrobial agent: 20% ethanol
Specifica
Specifica
| Quantità | 150mL |
| Portata | >150 cm/hr. |
| Dimensione particelle | 25 to 75 μm |
| Volume letto | 19 to 230L |
| Product Type | Sephacryl HR Media |
| Formato | Solid Spherical Bead |
| Diametro (sistema metrico) interno | 40 to 140cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Allow fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides and other macromolecules by gel filtration at laboratory and industrial scale |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 15cm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sephacryl S-400 High Resolution, 150 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.