Learn More
Cytiva Terreno Sephadex™ G-25
Codice prodotto. 11560774 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Portata:
>100 cm/hr.
>100 cm/ora
>11 cm/hr.
>47 cm/hr.
>480 cm/hr.
Dimensione particelle:
15 to 88 μm (Wet Form), >20 μm (Dry Form)
17 to 132 μm (Wet Form), >20 μm (Dry Form)
38 to 235 μm (Wet Form), >50 μm (Dry Form)
87 to 510 μm (Wet Form), >100 μm (Dry Form)
Da 38 a 235 μm in forma umida, >50 μm in forma secca
Dimensione della confezione:
100g
500g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Portata Dimensione particelle Dimensione della confezione
11560774 100 g >47 cm/hr. 17 to 132 μm (Wet Form), >20 μm (Dry Form) 100g
11570774 500 g >47 cm/hr. 17 to 132 μm (Wet Form), >20 μm (Dry Form) 500g
11510784 500 g >480 cm/hr. 87 to 510 μm (Wet Form), >100 μm (Dry Form) 500g
11550774 100 g >11 cm/hr. 15 to 88 μm (Wet Form), >20 μm (Dry Form) 100g
11500784 100 g >480 cm/hr. 87 to 510 μm (Wet Form), >100 μm (Dry Form) 100g
10669455 500 g >100 cm/ora Da 38 a 235 μm in forma umida, >50 μm in forma secca 500g
11580774 100 g >100 cm/hr. 38 to 235 μm (Wet Form), >50 μm (Dry Form) 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11560774 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17003201
Focus on Regenerative Therapies
Usa il codice promozionale 28027
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
L'uso di Sephadex™ come terreno di gel-filtrazione per la desalinizzazione e lo scambio dei tamponi nelle applicazioni industriali è ben consolidato. Il terreno Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 esegue rapidamente la desalinizzazione, rimuove i contaminanti ed effettua il trasferimento ad un nuovo tampone in un'unica fase.
Established medium for desalting and buffer exchange
  • Gel filtration medium
  • Available in coarse, medium, fine and superfine grades
  • All grades satisfy process-scale chromatography requirements
  • Available in lab packs or prepacked columns
Specifications:
  • Working pH range: 2 to 13
  • Bed volume (in distilled water): 4 to 6mL/g
  • Fractionation range dextrans/globular proteins: 1× 102 to 5 × 103 / 1 × 103 to 5 × 103 Mr
  • Max. flowrate/operating pressure: the beads behave as rigid spheres obeying Darcy's Law
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 g
Portata >47 cm/hr.
Dimensione particelle 17 to 132 μm (Wet Form), >20 μm (Dry Form)
Volume letto 4 to 6mL/g in Distilled Water
Product Type Sephadex G-25 Media
Formato Solid Spherical Bead
Diametro (sistema metrico) interno 2.6cm
Da utilizzare con (applicazione) Desalting and Buffer exchange and removal free label in industrial applications
Altezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Altezza (sistema metrico) 30cm
Pressione max >47 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=2, bed height 30 cm, 2.6 cm i.d.
Intervallo di pH 2 to 13
Support Type Cross-linked Dextran
Content And Storage 4 to 30°C, dry resins. Used resins 4 to 8 °C in 20% Ethanol or 0.01 M NaOH