Learn More
Cytiva Terreno Sephadex™ G10
Codice prodotto. 11594865 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11594865 500 g 500g
11584865 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11594865 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17001002
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Gel filtration medium for desalting and buffer exchange of peptides and small biomolecules
  • Beads behave as rigid spheres obeying Darcy's Law for purposes of determining maximum flowrate and maximum operating pressure
  • Working pH range 2 to 13
  • Particle size range 55 to 165μm
  • Bed volume in distilled water 2-3mL/g
  • Exclusionation limit: 7 x 102 dextrans, 7 x 102 globular proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 500 g
Portata < Darcy´s Law
Dimensione particelle 55 to 165 μm in wet form, 40 to 120 μm in dry form
Volume letto 2 to 3mL/g in Distilled Water
Product Type Sephadex G10 Media
Formato Solid Bead
Diametro (sistema metrico) interno 2.6cm
Da utilizzare con (applicazione) Desalting and Buffer exchange of Peptides and small biomolecules >700 M.W.
Altezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Altezza (sistema metrico) 30cm
Pressione max 24-49 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height = 2, bed height 30 cm, 2.6 cm i.d
Intervallo di pH 2 to 13
Support Type Cross-linked Dextran
Tipo di campione Peptides, Small Biomolecules
Content And Storage 4 to 30°C