Learn More
Cytiva Terreno fine Sephadex™ G50
Codice prodotto. 11534875 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11534875 100 g 100g
11544875 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11534875 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17004201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Suitable for gel filtration
  • Particle size range 40 to 160μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 g
Portata 150 cm/ora
Dimensione particelle Da 34 a 208 μm in forma umida, da 20 a 80 μm in forma secca
Volume letto Da 9 a 11 mg/g
Product Type Sephadex G50 Media
Formato Perle
Diametro (sistema metrico) interno 5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di DNA da piccole molecole per gel-filtrazione
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Pressione max min 150 cm/h, bed height 10 cm, column 5 cm i.d.
Intervallo di pH Da 2 a 10
Support Type Destrano reticolato
Tipo di campione DNA
Content And Storage Da 4° a 30 °C