Learn More
Cytiva Terreno fine Sephadex™ G50
Codice prodotto. 11544875 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11544875 500 g 500g
11534875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11544875 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17004202
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Suitable for gel filtration
  • Particle size range 40 to 160μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 500 g
Portata < Darcy´s Law
Dimensione particelle 34 to 208 μm in wet form, 20 to 80 μm in dry form
Volume letto 9 to 11mg/g
Product Type Sephadex G50 Media
Formato Solid Bead
Diametro (sistema metrico) interno 5cm
Da utilizzare con (applicazione) For the separation of molecules Mr >30 000 from molecules Mr <1500 such as labeled protein or DNA from unconjugated dyesFor removeing small nucleotides from longer chain nucleic acids
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 10cm
Pressione max min 150 cm/h, bed height 10 cm, column 5 cm i.d.
Intervallo di pH 2 to 10
Support Type Cross-linked Dextran
Tipo di campione DNA
Content And Storage 4 to 30°C