Learn More
Cytiva Terreno superfine Sephadex™ G50
Codice prodotto. 11524875 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11524875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11524875 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17004101
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Da utilizzare come terreno per gel-filtrazione ben consolidato per desalinizzazione e scambio di tamponi di biomolecole con peso molecolare >30 000. Le dimensioni ridotte del terreno superfine Sephadex™ G50 garantiscono una maggiore efficienza.
  • Al fine di determinare la portata massima, le biglie si comportano come sfere rigide secondo la Legge di Darcy
  • Intervallo di pH operativo da 2 a 10
  • Intervallo dimensioni particelle per biglie umide da 20 a 80 μm
  • Volume letto in acqua distillata da 9 a 11 ml/g
  • Range di frazionamento: 5 x 10 da 2 a 1 x 104 per destrani, 1.5 x 10 da 3 a 3 x 104 per proteine globulari
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 g
Portata 60 cm/ora
Dimensione particelle Da 20 a 80 μm in forma umida, da 20 a 50 μm in forma secca
Volume letto Da 9 a 11 mg/g
Product Type Sephadex G50 Media
Formato Perle
Diametro (sistema metrico) interno 5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di DNA da piccole molecole per gel-filtrazione (efficienza maggiore su distanze di diffusione più brevi)
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Pressione max min 60 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=15, bed height 10 cm, column 5 cm i.d.
Intervallo di pH Da 2 a 10
Support Type Destrano reticolato
Tipo di campione DNA
Content And Storage Da 4° a 30 °C