Learn More
Cytiva Sephadex™ G75 Media
Codice prodotto. 11594875 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11594875 100 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11594875 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17005001
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Suitable for gel filtration
  • For purposes of determining maximum flowrate, beads behave as rigid spheres according to Darcy's Law
  • Maximum operating pressure 0.15 bar
  • Working pH range 2 to 10
  • Particle size range of wet beads 90 to 280μm
  • Bed volume in distilled water 12 to 15mL/g
  • Fractionation ranges: 1 x 103 to 5 x 104 for dextrans, 3 x 103 to 8 x 104 for globular proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 g
Portata < Darcy´s Law
Dimensione particelle 90 to 280 μm in wet form, 40 to 120 μm in dry form
Volume letto 12 to 15mg/g
Product Type Sephadex G75 Media
Formato Solid Bead
Diametro (sistema metrico) interno 5cm
Da utilizzare con (applicazione) Desalting and Buffer exchange of large biomolecules >80000 M.W.
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 10cm
Pressione max min 90 cm/h, bed height 10 cm, column 5 cm i.d.
Intervallo di pH 2 to 10
Support Type Cross-linked Dextran
Tipo di campione DNA
Content And Storage 4 to 30°C