Learn More
Cytiva Terreno a scambio anionico Sepharose™ Fast Flow: DEAE
Codice prodotto. 10841601 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10841601 500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10841601 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17070901
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used for preparative protein separations in both research and industrial applications. Cytiva Life Sciences™ Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: DEAE ensures low levels of non-specific binding.
  • Hydrophilic nature of base matrix ensures low levels of non-specific binding leading to low levels of host cell-derived impurities in the elution pool
  • Matrix is composed of crosslinked 6% agarose beads
  • Part of Sepharose Fast Flow ion exchange platform
  • High chemical stability allows well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols
  • Available in range of pre-packed process development tools
  • Ligand: Diethylaminoethyl
  • Ion exchanger type: weak anion exchanger
  • Ionic capacity: 0.11 to 0.16mmol Cl-/mL medium
  • Binding capacity: 110mg HSA/mL medium
  • Pressure/Flow specification: 300 to 600cm/hr., 100kPa, XK 50/30 column, bed height 15cm
Capture and purification of proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 500 ml
Stabilità Stabile in buffer acquosi di uso comune: NaOH 1M, urea 8M, cloridrato di guanidina 8M, etanolo 70%
Da utilizzare con (applicazione) Per separazioni preparative di proteine sia nel settore della ricerca che delle applicazioni industriali
Requisiti di stoccaggio Da 4 a 30 °C
Product Type DEAE Sepharose Fast Flow
Portata Da 400 a 700 cm/ora
Dimensione particelle Da 45 a 165 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 5.9 in.
Altezza letto (sistema metrico) 15 cm
Capacità ionica Da 0.11 a 0.16 mM Cl-/ml
Tipo di scambio ionico Scambiatore anionico forte
Pressione max 100 kPa
Matrix Agarosio reticolato 6%
Intervallo di pH Da 2 a 14
Tampone di conservazione Etanolo 20%
Tipo di legante Dietilaminoetil
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DEAE Sepharose Fast Flow, 500 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol