Descrizione
- Hydrophilic nature of base matrix ensures low levels of non-specific binding leading to low levels of host cell-derived impurities in the elution pool
- Matrix is composed of crosslinked 6% agarose beads
- Part of Sepharose Fast Flow ion exchange platform
- High chemical stability allows well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols
- Available in range of pre-packed process development tools
- Ligand: quaternary amine
- Ion exchanger type: strong anion exchanger
- Ionic capacity: 0.18 to 0.25mmol Cl-/mL medium
- Binding capacity: 120mg HSA/mL medium
- Pressure/Flow specification: 400 to 700cm/hr., 100kPa, XK 50/30 column, bed height 15cm
Capture and purification of proteins.
Specifica
Specifica
| Quantità | 300 ml |
| Stabilità | Stabile in buffer acquosi di uso comune: NaOH 1M, urea 8M, cloridrato di guanidina 8M, etanolo 70% |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per separazioni preparative di proteine sia nel settore della ricerca che delle applicazioni industriali |
| Requisiti di stoccaggio | Da 4 a 30 °C |
| Product Type | Resina Q Sepharose Fast Flow |
| Portata | Da 400 a 700 cm/ora |
| Dimensione particelle | Da 45 a 165 μm |
| Altezza letto (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Altezza letto (sistema metrico) | 15 cm |
| Capacità ionica | Da 0.18 a 0.24 mM Cl-/ml |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Q Sepharose Fast Flow, 300 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.