Learn More
Cytiva Sepharose™ Fast Flow Cation Exchange Media
Codice prodotto. 10714592 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità di legame:
50 mg di ribonucleasi A/ml di terreno
70 mg di ribonucleasi A/ml di terreno
Product Type:
CM Sepharose Fast Flow
CM Sepharose Fast Flow Media
Terreno SP Sepharose Fast Flow
Quantità confezione:
25 ml
300 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
25mL
300mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità di legame Product Type Quantità confezione unitSize
10714592 50 mg di ribonucleasi A/ml di terreno CM Sepharose Fast Flow 500 ml 500mL
10576350 70 mg di ribonucleasi A/ml di terreno Terreno SP Sepharose Fast Flow 25 ml 25mL
10724592 70 mg di ribonucleasi A/ml di terreno Terreno SP Sepharose Fast Flow 300 ml 300mL
10059859 50 mg di ribonucleasi A/ml di terreno CM Sepharose Fast Flow Media 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10714592 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17071901
Per separazioni preparative di proteine sia nel settore della ricerca che nelle applicazioni industriali. Il terreno a scambio cationico a flusso rapido Cytiva CM Sepharose™ è costituito da perle di agarosio reticolato al 6%, con gruppi di scambio cationico debole di carbossimetil (CM).
Used for preparative protein separations in both research and industrial applications. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Cation Exchange Media is composed of crosslinked 6% agarose beads, with carboxymethyl (CM) weak cation exchange groups.
  • Hydrophilic nature of base matrix ensures low levels of non-specific binding leading to low levels of host cell-derived impurities in the elution pool
  • Composed of crosslinked 6% agarose beads
  • Reproducible
  • Part of Sepharose Fast Flow ion exchange platform
  • High chemical stability, allowing well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols
  • Available in range of pre-packed process development tools
SP Sepharose:
  • Ligand: Sulphopropyl
  • Ion Exchanger Type: Strong cation exchanger
  • Ionic Capacity: 0.18 to 0.25mmol H+/mL medium
  • Binding capacity: 70mg ribonuclease A/mL medium
CM Sepharose:
  • Ligand: Carboxymethyl
  • Ion Exchanger Type: Weak cation exchanger
  • Ionic Capacity: 0.09 to 0.13mmol Hl+/mL medium
  • Binding capacity: 50mg ribonuclease A/mL medium
Used extensively for capture and intermediate purification of wide range of approved biopharmaceuticals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 500 ml
Stabilità Stabile in tamponi acquosi di uso comune: NaOH 1 M, urea 8 M, cloridrato di guanidina 8 M, etanolo 70%
Da utilizzare con (applicazione) Per separazioni preparative di proteine nella ricerca e in applicazioni industriali, per la cattura e la purificazione intermedia di un’ampia gamma di prodotti biofarmaceutici approvati
Requisiti di stoccaggio Da 4 a 30 °C
Tipo di scambio anionico Scambiatore cationico debole
Capacità di scambio anionico Da 0.09 a 0.13 mm Hl+/ml
Capacità di legame 50 mg di ribonucleasi A/ml di terreno
Product Type CM Sepharose Fast Flow
Portata Da 300 a 600 cm/ora
Dimensione particelle Da 45 a 165 μm
Pressione max 100 kPa
Matrix Agarosio reticolato 6%
Intervallo di pH Da 4 a 13
Tampone di conservazione Etanolo 20%
Tipo di legante Carbossimetil
Quantità confezione 500 ml
Stationary Phase Ion Exchange Phase
Formato Bulk Media
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CM Sepharose Fast Flow, 500 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.