Learn More
SEPT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene SEPT1
Concentrazione 0.23 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808403
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11370-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16898393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11370-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Septin 1 (SEPT1) is a member of the septin family of GTPases. Members of this family are required for cytokinesis and the maintece of cellular morphology. This gene encodes a protein that can form homo- and heterooligomeric filaments, and may contribute to the formation of neurofibrillary tangles in Alzheimer′s disease. Alternatively spliced transcript variants have been found but the full-length nature of these variants has not been determined.
Specifica
Specifica
SEPT1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P42209, Q5EB96, Q8WYJ6
1731, 293507, 54204
SEPT1 Fusion Protein Ag1926
Primary
-20°C
SEPT1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DIFF6, LARP, Peanut like protein 3, PNUTL3, SEP1, SEPT1, septin 1
SEPT1
IgG
Antigen Affinity Chromatography