Learn More
Hamilton™ Septa, 3-Layer, 7.0 mm DIA (12/PK)
Codice prodotto. 11508893
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11508893 7 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11508893 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 76010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    19.16€ / pezzi 12
    Risparmia 2.09€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Three Layer Septa is made of preconditioned silicone rubber and is 3.81 mm (0.150 in) thick.
  • Diameter – 7 mm (0.276 inch)
  • Maximum Temperature – 200°C / 392°F
  • Material – Laminated Silicone Rubber
  • Thickness – 3.81 mm (0.150 inch)
  • Sales Quantity – 12 septa per pack
Specifica
Product Type 3-Layer
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm