Learn More
Hamilton™ Septa, High Temp, 12.0 mm DIA (12/PK)
Codice prodotto. 10038360
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10038360 12 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10038360 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 75813
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High Temperature Septa is made of preconditioned PTFE/silicone rubber.
  • Diameter – 12 mm
  • Maximum Temperature – 212°C / 414°F
  • Material – PTFE Backed Silicone Rubber
  • Thickness – 3.18 mm (0.125 inch)
  • Sales Quantity – 12 septa per pack
Specifica
Product Type High Temperature Septum
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm