Learn More
Hamilton™ Septa, High Temp, 9.5 mm DIA (12/PK)
Codice prodotto. 11503014
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11503014 9.5 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11503014 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 75804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    29.71€ / pezzi 12
    Risparmia 3.19€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
High Temperature Septa is made of preconditioned PTFE/silicone rubber.
  • Diameter – 9.5 mm (0.374 inches)
  • Maximum Temperature – 212°C / 414°F
  • Material – PTFE Backed Silicone Rubber
  • Thickness – 3.18 mm (0.125 inches)
  • Sales Quantity – 12 septa per pack
Specifica
Product Type High Temperature Septum
Diametro (sistema metrico) interno 9.5 mm