Learn More
Hamilton™ Septa, High Temperature
Codice prodotto. 10150601
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
12/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10150601 12/Pk. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10150601 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 75803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    29.71€ / pezzi 12
    Risparmia 3.19€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Product Type Septum
Temperatura (sistema metrico) max 212°C
Materiale PTFE-backed Silicone Rubber
Quantità 12/Pk.