Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Supplies
- Chromatography Septa
- Thermo Scientific™ Septa
Thermo Scientific™ Septa
Codice prodotto. 10641324 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Descrizione | Diametro (sistema metrico) interno | Temperatura (sistema metrico) max | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10641324 | Setto BTO; 17 mm | 17 mm | 300°C | 50 (Glass Jar) | pezzi 50 |
| 10513035 | BTO | 12.7 mm | 400°C | 50 (Glass Jar) | pezzi 50 |
| 10293553 | BTO | 11.5 mm | 400°C | 50 (Glass Jar) | pezzi 50 |
| 11998409 | TR-Green | 17 mm | 300°C | 50 (Glass Jar) | pezzi 50 |
| 11908419 | TR-Green | 12.7 mm | 350°C | 50 (Glass Jar) | pezzi 50 |
| 11918419 | TR-Green | 11 mm | 350°C | 50 (Glass Jar) | pezzi 50 |
| 11928419 | TR-Green | 9 mm | 350°C | 50 (Glass Jar) | pezzi 50 |
| 10384563 | BTO | 9 mm | 400°C | 50 (Glass Jar) | pezzi 50 |
| 15320431 | BTO | 11.5 mm | 400°C | 50 (Blister Pk.) | pezzi 50 |
| 15340431 | BTO | 11 mm | 400°C | 50 (Blister Pk.) | pezzi 50 |
| 15360431 | BTO | 9 mm | 400°C | 50 (Blister Pk.) | pezzi 50 |
| 15300431 | BTO | 12.7 mm | 400°C | 48 (Blister Pk.) | pezzi 48 |
| 15294543 | TR-Blue | 17 mm | 200°C to 250°C | 50 (Glass Jar) | Pezzo |
| 15274543 | TR-Blue | 11.5 mm | 200°C to 250°C | 50 (Glass Jar) | Pezzo |
| 15264543 | TR-Blue | 11 mm | 200°C to 250°C | 50 (Glass Jar) | Pezzo |
| 15254543 | TR-Blue | 9 mm | 200°C to 250°C | 50 (Glass Jar) | Pezzo |
| 15380431 | TR-Green | 17 mm | 300°C | 48 (Blister Pk.) | pezzi 48 |
| 15320441 | TR-Green | 11 mm | 350°C | 50 (Blister Pk.) | pezzi 50 |
| 15244543 | Marathon | 17 mm | 300°C | 50 (Glass Jar) | Pezzo |
| 15360441 | Marathon | 17 mm | 300°C | 48 (Blister Pk.) | pezzi 48 |
| 15380441 | Marathon | 11.5 mm | 350°C | 50 (Blister Pk.) | pezzi 50 |
| 15300451 | Marathon | 11 mm | 350°C | 50 (Blister Pk.) | pezzi 50 |
| 15320451 | Marathon | 9 mm | 350°C | 50 (Blister Pk.) | pezzi 50 |
| 15340441 | TR-Green | 9 mm | 350°C | 50 (Blister Pk.) | pezzi 50 |
Usa il codice promozionale 27993
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27993" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ensure optimal performance of your GC instrument with bleed and temperature optimized Thermo Scientific™ BTO and TR-Green Septa. Made of low-bleed silicone, these septa have excellent mechanical properties, are ideal for demanding GC-MS applications, and may be used reliably up to 400 °C.
- Variety of materials and temperature limits for all applications
- For use in Thermo Scientific™ TRACE™ and FOCUS™ GCs and instruments from other manufacturers
- Contaminant-free in individual blister packs
Specifica
Specifica
| Product Type | Silicone a bleed basso |
| Descrizione | Setto BTO; 17 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | 300°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Trace e Focus GC |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) interno | 17 mm |
| Quantità | 50 (Glass Jar) |