Learn More
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap
Codice prodotto. 11804870 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange
Black
Blue, White
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11804870 Red-Orange, Transparent 1 mm pezzi 1000
11824870 Black 1 mm pezzi 1000
15512310 Red-Orange, Transparent 1.3 mm pezzi 1000
11834870 Dark Blue, White 1.3 mm pezzi 1000
11854860 Red, White 1 mm pezzi 1000
11864860 Cream, Red 1.5 mm pezzi 1000
11854870 Gray, Red 1.3 mm pezzi 1000
11894860 Blue, White 1.5 mm pezzi 1000
10041204 Red, White 1.3 mm pezzi 1000
11864870 Beige, Red-Orange 1 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11804870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 11mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Red-Orange, Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Natural Rubber, TEF
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1 mm