Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap
Codice prodotto. 11814950 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Blue, White
Cream, Red
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
White
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11814950 Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1.3 mm pezzi 1000
11834950 Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1 mm pezzi 1000
11894950 Blue Transparent, White PTFE, Silicone 1.3 mm pezzi 1000
11757597 Gray, Red Butyl, PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11824950 Blue, White PTFE, Silicone 1.5 mm pezzi 1000
11894940 Cream, Red PTFE, Silicone 1.5 mm pezzi 1000
11804950 White PTFE Virginal 0.25 mm pezzi 1000
11844950 Red, White PTFE, Silicone 1 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11814950
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 12mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Red-Orange, Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Natural Rubber, TEF
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm