Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13mm Crimp Cap
Laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™
155.32 EUR valido fino al 2024-03-31
Usa il codice promo "21663" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Codice prodotto. 11854960
  • 200.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 13mm
  • Carrier materials have different physical and chemical properties, temperature resistance, resealability, cleanliness, hardness, thickness
Specifica
Specifica
Septa
13 mm
1000
Gray, Red
Butyl, PTFE
1.3 mm