Learn More
Fisherbrand™ Septum for 18mm PP Screw Cap
Codice prodotto. 11917061 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11917061 Gray, Red Butyl, PTFE 1.6 mm pezzi 1000
11844990 Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1.3 mm pezzi 1000
11874990 Gray, Red Butyl, PTFE 2 mm pezzi 1000
11884990 Gray, Red Butyl, PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11767607 Red, White PTFE, Silicone 1.3 mm pezzi 1000
11854990 Blue Transparent, White PTFE, Silicone 1.7 mm pezzi 1000
11777607 Red, White PTFE, Silicone 1 mm pezzi 1000
15592330 Red, White PTFE, Silicone 1.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11917061
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 16mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Gray, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Materiale Butyl, PTFE
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm