Learn More
Fisherbrand™ Septum for 22mm PE, Cap
Codice prodotto. 11865010 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Gray, Red
Red-Orange, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE, Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Dimensione della confezione
11865010 Blue Transparent, White PTFE, Silicone pezzi 1000
11875010 Gray, Red Butyl, PTFE pezzi 1000
11855010 Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11865010
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 19mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Blue Transparent, White
Diametro (sistema metrico) esterno 19 mm
Materiale PTFE, Silicone
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm