Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11835070 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Silver, White
Materiale:
Aluminum, Silicone
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
1.6 mm
2.5 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11835070 Gray, Red Butyl, PTFE 1.6 mm pezzi 1000
11845070 Gray, Red Butyl, PTFE 2.5 mm pezzi 1000
11815070 Blue, White PTFE, Silicone 1.5 mm pezzi 1000
11825070 Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1.3 mm pezzi 1000
16328387 Silver, White Aluminum, Silicone 3 mm pezzi 1000
12635887 Red, White PTFE, Silicone 1.3 mm pezzi 1000
15397827 Blue, White PTFE, Silicone 1.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11835070
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 22mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Gray, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Materiale Butyl, PTFE
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm