Learn More
Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap
Codice prodotto. 11787557 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red
Beige, Red-Orange
Black
Blue Transparent, White
Blue, White
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
White
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
0.9 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11787557 Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1.3 mm pezzi 1000
11841653 Blue, White PTFE, Silicone 0.9 mm pezzi 1000
11872663 Red, White PTFE, Silicone 1.3 mm pezzi 1000
11850772 Blue Transparent, White PTFE, Silicone 1.3 mm pezzi 1000
11821663 White PTFE Virginal 0.25 mm pezzi 1000
11828961 Red, White PTFE, Silicone 1 mm pezzi 1000
11830772 Cream, Red PTFE, Silicone 1.5 mm pezzi 1000
12950841 Beige, Red-Orange PTFE 1 mm pezzi 100
16160961 Beige, Red-Orange PTFE 1 mm pezzi 1000
11858961 Black Viton 1A 1 mm pezzi 1000
11838961 Black Viton 1A 1.5 mm pezzi 1000
11840772 Dark Blue, White PTFE, Silicone 1.3 mm pezzi 1000
11868961 Gray, Red Butyl, PTFE 1.3 mm pezzi 1000
10258004 Beige, Red PTFE, Rubber 1 mm pezzi 1000
11848961 Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 11787557
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 8mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Red-Orange, Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Natural Rubber, TEF
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Product Type 1.3 mm