Learn More
- Home
- Products
- Vials
- Autosampler Vials, Inserts, and Closures
- Chromatography Autosampler Vial Septa
- Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap
Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap
Codice prodotto. 11872663
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red
Beige, Red-Orange
Black
Blue Transparent, White
Blue, White
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
White
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
0.9 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
15 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Materiale | Spessore (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 11872663 | Red, White | PTFE, Silicone | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 11787557 | Red-Orange, Transparent | Natural Rubber, TEF | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 11841653 | Blue, White | PTFE, Silicone | 0.9 mm | pezzi 1000 |
| 11850772 | Blue Transparent, White | PTFE, Silicone | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 11821663 | White | PTFE Virginal | 0.25 mm | pezzi 1000 |
| 11828961 | Red, White | PTFE, Silicone | 1 mm | pezzi 1000 |
| 11830772 | Cream, Red | PTFE, Silicone | 1.5 mm | pezzi 1000 |
| 12950841 | Beige, Red-Orange | PTFE | 1 mm | pezzi 100 |
| 16160961 | Beige, Red-Orange | PTFE | 1 mm | pezzi 1000 |
| 11858961 | Black | Viton 1A | 1 mm | pezzi 1000 |
| 11838961 | Black | Viton 1A | 1.5 mm | pezzi 1000 |
| 11840772 | Dark Blue, White | PTFE, Silicone | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 11868961 | Gray, Red | Butyl, PTFE | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 10258004 | Beige, Red | PTFE, Rubber | 1 mm | pezzi 1000 |
| 11848961 | Red-Orange, Transparent | Natural Rubber, TEF | 1 mm | pezzi 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Codice prodotto.
11872663
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
| Descrizione | Septa |
| Colore | Red, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |