Learn More
Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red
Beige, Red-Orange
Black
Blue Transparent, White
Blue, White
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
White
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
0.9 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Descrizione | Septa |
| Colore | Beige, Red-Orange |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |