Learn More
Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™
72.44 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33100kg
Codice prodotto. 11848961
  • 76.25€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 8mm Septa
Specifica
Specifica
Septa
8 mm
1000
Red-Orange, Transparent
Natural Rubber, TEF
1 mm