Learn More
Fisherbrand™ Septum for 9mm Short Thread Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34200kg
Codice prodotto. 11854820
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • 9mm Septa
• PTFE virginal• 53° shore D• 0.2mm Thickness
Specifica
Specifica
Septa
9 mm
1000
Red-Orange, Transparent
Natural Rubber, TEF
1 mm