Learn More
Fisherbrand™ Septum for 9mm Short Thread Cap
Codice prodotto. 11874820 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Natural Rubber, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silicone, PTFE
Rubber, PTFE
Silicone
Silicone, PTFE
Colore:
Red, Beige
Red, White, Red
Red-Orange, Transparent
White
White, Blue
White, Red
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
9.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Colore Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11874820 Rubber, PTFE Red, Beige 9 mm pezzi 1000
11814820 PTFE Virginal White 9.3 mm pezzi 1000
11854820 Natural Rubber, TEF Red-Orange, Transparent 9 mm pezzi 1000
10621981 Silicone White, Red 9 mm pezzi 1000
11864820 PTFE, Silicone, PTFE Red, White, Red 9 mm pezzi 1000
11884820 Silicone, PTFE White, Blue 9 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11874820
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 9mm Septa
• PTFE virginal• 53° shore D• 0.2mm Thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Red, Beige
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Rubber, PTFE
Pre-intagliato No
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1 mm