Learn More
Fisherbrand™ Septum for 9mm Short Thread Cap
Codice prodotto. 11884820 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Natural Rubber, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silicone, PTFE
Rubber, PTFE
Silicone
Silicone, PTFE
Colore:
Red, Beige
Red, White, Red
Red-Orange, Transparent
White
White, Blue
White, Red
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
9.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Colore Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11884820 Silicone, PTFE White, Blue 9 mm pezzi 1000
11814820 PTFE Virginal White 9.3 mm pezzi 1000
11854820 Natural Rubber, TEF Red-Orange, Transparent 9 mm pezzi 1000
11874820 Rubber, PTFE Red, Beige 9 mm pezzi 1000
10621981 Silicone White, Red 9 mm pezzi 1000
11864820 PTFE, Silicone, PTFE Red, White, Red 9 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11884820
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 9mm Septa
• PTFE virginal• 53° shore D• 0.2mm Thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore White, Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Silicone, PTFE
Pre-intagliato Yes
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1 mm