Learn More
Fisherbrand™ Septum for Magnetic Universal Precision Thread Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11815000 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Blue, White
Red, White
Silver, White
Materiale:
Aluminum, Silicone
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11815000 Blue Transparent, White PTFE, Silicone 1.3 mm pezzi 1000
11894990 Blue, White PTFE, Silicone 1.5 mm pezzi 1000
11825000 Red, White PTFE, Silicone 1.3 mm pezzi 1000
11835000 Silver, White Aluminum, Silicone 1.3 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11815000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 17mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Blue Transparent, White
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale PTFE, Silicone
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Magnetic Universal Precision Thread Cap
Green Features ACT Ecolabel (Silver)
Product Type Septa