Learn More
Fisherbrand™ Septum for Magnetic Universal Precision Thread Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Specifica
Specifica
| Descrizione | Septa |
| Colore | Blue, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |