Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Sequence Analysis Software
Codice prodotto. 15863540 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SeqStudio™ Genetic Analyzer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15863540 SeqStudio™ Genetic Analyzer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15863540 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4443764
Spedizione stimata: 09-11-2026
Sequence Analysis Software for SeqStudio™
Sequence Analysis Software for SeqStudio™
Order Info
Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SeqStudio™ Genetic Analyzer
Product Type Sequence Analysis Software
Content And Storage 2 to 8°C