Description
ESTRAZIONI RAPIDEIl processo di estrazione automatica secondo il metodo Randall, non richiede alcun intervento da parte dell'operatore ed è fino a cinque volte più veloce del Soxhlet tradizionale. Le piastre di riscaldamento ad alta velocità in vetroceramica garantiscono una rapida ebollizione del solvente.
CONSUMO MINIMO DI SOLVENTE I condensatori in titanio, in attesa di brevetto, garantiscono un recupero del solvente ineguagliabile, pari a oltre il 90%. Il solvente viene raccolto nell'apposito serbatoio di recupero raffreddato.
ELEVATA PRODUTTIVITÀ E VERSATILITÀ L'innovativo ControlPad consente di controllare fino a 4 unità SER 158 (3 o 6 posizioni) in modo indipendente, aumentando il numero di unità in base alle esigenze di produttività.
MASSIMA SICUREZZA
- Il SolventXpress™ riduce a zero l'esposizione dell'operatore ai solventi
- La tecnologia SafeEnd™ impedisce il surriscaldamento e la combustione della materia solubile
- È possibile interrompere l'analisi a distanza e notifiche immediate tramite VELP Ermes
SEMPLICITÀ D'USO
La serie SER 158 semplifica e velocizza il processo di estrazione a caldo con solvente:
- Libreria di metodi preimpostati e possibilità di aggiungerne di nuovi e contrassegnare i metodi preferiti
- Supporto multilingue
- Connessione alla bilancia per il calcolo automatico dei risultati
- Lettore barcorde per ridurre il rischio di errori
INTUITIVITÀ E INNOVAZIONE
Il SER 158 è progettato per lavorare autonomamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie alla tecnologia Load+Go, riducendo al minimo l'intervento dell'operatore.Grazie alla connettività VELP Ermes è possibile monitorare l'analisi e ricevere notifiche in tempo reale, sempre e ovunque.
Specifications
Specifications
| Tipo | Accelerated Solvent Extractor |
| Dimensions (D x W x H) | 546 x 546 x 570 mm |
| Tensione | 115/230 V |