Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnetic Beads
Codice prodotto. 12305793 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12305793 1 mL Pezzo
12628335 5 mL Pezzo
12638335 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12305793 Fornitore Cytiva N. del fornitore 38152103011150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.31€
    135.95€ / pezzi 1
    Risparmia 18.36€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Suited for capturing or isolating mRNA from a variety of sources. Due to their cauliflower like structure, Sera-Mag beads have high binding capacity. Oligo dT magnetic beads contain covalently bound oligo(dT)14.
  • Colloidally stable and will remain in suspension for extended periods of time in the absence of a magnetic field
  • High binding capacity
  • 1.0μm diameter
  • High oligo dT content for mRNA binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1% solids (10mg/mL)
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) mRNA Purification
Quantità 1 mL
Diametro (sistema metrico) 1 μm