Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin Magnetic Bead, medium biotin binding capacity
Codice prodotto. 11885012 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11885012 100 mL Pezzo
10558045 1 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11885012 Fornitore Cytiva N. del fornitore 30152104010350
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Their cauliflower-like structure gives Sera-Mag beads high binding capacity. Sera-Mag Streptavidin beads contain covalently bound streptavidin and are available with low, medium, or high nominal biotin binding capacities. Choose the biotin-binding capacity needed to optimize your application.
Biotin Binding Capacity of 3500 to 4500pmol/mg beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1% solids (10mg/mL)
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Immunoassays, cDNA Library Construction, Capture of Biotinylated Targets
Quantità 100 mL
Diametro (sistema metrico) 1 μm