Learn More
Cytiva Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit
Codice prodotto. 16690284 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 Extractions
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16690284 1000 Extractions 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16690284 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29514201
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit for high-throughput total nucleic acid (DNA/RNA) isolation from bacteria and viruses including Adenovirus (Type 14), Influenza A (H3N2) and COVID-19.
  • Scalability: Up to 400 μL of sample
  • Recovery Specifications: Reproducible detection of low viral titer from 10 pfu/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage All reagents can be stored at ambient temperature (15 to 25°C). For Proteinase K, once reconstituted, store at 2 to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic acid extraction
Include 630 mL Binding/Lysis Reagent; 1000 mL Wash Buffer ; 10.4 mL SeraSil-Mag, 400 beads; 10.4 mL SeraSil-Mag, 700 beads; 2 x 110 mg Proteinase K (lyophilized)
Quantità 1000 Extractions
Durata del test Can be completed in less than 30 minutes
Forma Liquid, Magnetic Bead Based
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SeraXtracta Virus/Pathogen Kit (1000 extractions)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, salts ofthiocyanic acid, hydrogen chloride