Learn More
Cytiva SeraSil-Mag Silica Coated Superparamagnetic Beads
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
60 mL
Size:
400 nm diameter particle
400 nm diameter particles
700 nm diameter particle
Dimensione della confezione:
5mL
60mL
Descrizione
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 20 mg/mL in water (0.05% sodium azide) |
| Content And Storage | Room Temperature |
| Descrizione | Storage Solution: Water + 0.05% sodium azide |
| Diametro (sistema metrico) | 700 nm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chaotropic salt chemistry and vortex mixing, roller mixing and sonication |
| Product Type | Silica coated, core-shell structure |
| Quantità | 60 mL |
| Size | 700 nm diameter particle |
| Bersaglio | Room Temperature |