Learn More
Serdemetan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464928
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16464928 10 mg 10mg
16455706 100 mg 100mg
16431177 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16464928 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Serdemetan(JNJ-26854165) acts as a HDM2 ubiquitin ligase antagonist and also induces early apoptosis in p53 wild-type cells, inhibits cellular proliferation followed by delayed apoptosis in the absence of functional p53.
Serdemetan(JNJ-26854165) acts as a HDM2 ubiquitin ligase antagonist and also induces early apoptosis in p53 wild-type cells, inhibits cellular proliferation followed by delayed apoptosis in the absence of functional p53.
Specifica
Materiale o nome chimico Serdemetan
CAS 881202-45-5
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H20N4
Quantità 10 mg
Sinonimo JNJ-26854165
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (152.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(NCCC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CC=C(C=C1)NC4=CC=NC=C4
Molecular Weight (g/mol) 328.41
Peso formulazione 328.41
Percent Purity 99.23%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only