Learn More
Robu™ Series 15 0 Porosity Filter Plates
Marca:  Robu™ 51500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15298746
  • 163.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Plate
10 mm
150 mm