Learn More
Robu™ Series 15 1 Porosity Filter Plates
Marca:  Robu™ 51701
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12034008
  • 208.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Plate
13 mm
170 mm