Learn More
Robu™ Series 16 4 Porosity Biplane Filter Disc
Marca:  Robu™ 62004
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 13417357
  • 505.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Disc
11.5 mm
200 mm